Z313874
Retsch test sieves
2.8 mm, D × H 200 mm × 50 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41105003
Materiali
stainless steel (with wire gauze)
Produttore/marchio commerciale
Retsch
Disponibilità
not available in USA and Canada
D × alt.
200 mm × 50 mm
Dimensione particelle
2.8 mm
Descrizione generale
For mechanical or manual, wet or dry sieving. Quintuple tested and provided with Quality Certificate DIN ISO 3310/1.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)