Z309281
Quickfit® flat-bottom boiling flasks
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/26
Sinonimo/i:
FF100/2S
About This Item
Materiali
borosilicate glass
flat bottom flask
short
Giunto
joint: ST/NS19/26
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
case of 5
Produttore/marchio commerciale
Quickfit FF 100/2S
Disponibilità
not available in USA and Canada
Capacità
100 mL
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Complies with ISO 4797 and ISO 1773
- Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
- The flat base allows use with hotplates
- FF150/3S, FF150/4S, FF150/5S and FF500/2S are supplementary to ISO 4797.
- Note: These flasks are not suitable for use under a positive or negative pressure
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)