Documenti fondamentali
Z309176
Quickfit® Soxhlet extractor body
volume 100 mL
Sinonimo/i:
EX5/63
Scegli un formato
1 EA
CHF 135.00
CHF 135.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 135.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
CHF 135.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Produttore/marchio commerciale
Quickfit EX5/63
Disponibilità
not available in USA and Canada
Campo di misura del volume
100 mL
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Hi, may I know what is the top and bottom socket size for this item?
    1 answer
    1. The bottom cone size is 24/29 and the top socket size is 40/38.