Documenti
Z308668
Quickfit® conical flasks
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/23
Sinonimo/i:
FE25/1
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
conical flask
flat bottom
Giunto
joint: ST/NS14/23
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
without cap
Confezionamento
case of 5
Produttore/marchio commerciale
Quickfit FE25/1
Disponibilità
not available in USA and Canada
Capacità
25 mL
Descrizione generale
With ground-glass socket for general use. Not suitable for vacuum use.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited