Z307076
Volac® volumetric pipette
volume 5 mL, accuracy: 0.015 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
class AS
(Conforms to BS ISO648, batch tested)
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Volac R371/NC/E/5
Disponibilità
not available in USA and Canada
Campo di misura del volume
5 mL, accuracy: 0.015 mL
Capacità
5 mL
Colore
white
Descrizione generale
Color-coded for easy recognition and calibrated to deliver (TD, EX). "Tufftip" treated tips resist damage on knocking.
Note legali
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)