Documenti fondamentali
Z303488
Quickfit® two-neck, round-bottom flasks
capacity 2,000 mL, center joint: ST/NS 34/35
Sinonimo/i:
FR2L/5S/2A
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck (One vertical central neck and one angled side neck)
Giunto
center joint: ST/NS34/35
side joint ST/NS19/26
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Quickfit FR2L/5S/2A
Disponibilità
not available in USA and Canada
Altezza
225 mm
Capacità
2,000 mL
Descrizione generale
One vertical central neck and one angled side neck
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)