Documenti fondamentali
Z303321
Quickfit® jacketed coil condenser
L 160 mm, joint: ST/NS 29/32
Sinonimo/i:
CX6/44/SC
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Giunto
joint: ST/NS29/32
Produttore/marchio commerciale
Quickfit CX 6/44/SC
Disponibilità
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Lunghezza
160 mm
Area superficiale
400 cm2
Descrizione generale
Double surface condensers with a coil as the inner surface provides approximately twice the surface area of plain, double surface condensers of the same effective length.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)