Documenti fondamentali
Z293016
Supelco
TLC Glass Plates
L × W 10 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator
Sinonimo/i:
Glass-Based TLC Plates
Scegli un formato
50 EA
CHF 329.00
CHF 329.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EA
CHF 329.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
CHF 329.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Materiali
glass support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
EMD Millipore® 1.05729.0001
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × largh.
10 cm × 20 cm
Spessore strato
250 μm
Lungh. × largh. lastra
10 cm × 20 cm
Dimensione particelle
10-12 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Note legali
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)