Documenti fondamentali
Z284114
Spinring® magnetic stirring bar
size 1 in. × 5/16 in.
Sinonimo/i:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Scegli un formato
1 EA
CHF 62.20
CHF 62.20
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 62.20
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
CHF 62.20
Check Cart for Availability
Materiali
PTFE-coated
octagonal PTFE-coated
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F37140-0010
Lunghezza
25.4 mm
Diametro
8 (31.8mm ring O.D) mm
Misura
1 in. × 5/16 in.
Descrizione generale
Bars with a removable stabilizing ring to keep bar centered.
Note legali
Spinring is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)