Documenti fondamentali
Z275298
Sigma-Aldrich
Cannon-Fenske viscometer tube
size 75
Scegli un formato
1 EA
CHF 240.00
CHF 240.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 240.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41111700
NACRES:
PB.36
CHF 240.00
Check Cart for Availability
Misura
75
Descrizione
constant ~ 0.008 cSt/s
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 798837
Campo di misura della viscosità
1.6-8 cSt
Categorie correlate
Descrizione generale
Obtain kinematic viscosities using tubes designed for ASTM Method D445 and D2515. Viscosities can be measured with a precision of ±0.2% quickly and easily.
Requires approximately 7 mL of sample. Certificate of Calibration supplied.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)