Z267619
Round crystal window
Ge, diam. × thickness 13 mm × 2 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Materiali
Ge
tecniche
IR spectroscopy: suitable
diam. × spessore
13 mm × 2 mm
Trasmittanza
5,500-60,000 (wavenumbers (cm-1))
Indice di rifrazione
n/D 4 (at 2 μm)
Descrizione generale
A hard, brittle crystal; insoluble in water; well suited for ATR.
Cut and polished quality crystal windows.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)