Z264881
Hydrion® pH Jumbo dispenser
pH 1-12
About This Item
Codice UNSPSC:
41113034
Prodotti consigliati
Caratteristiche
non-bleeding: no
refill: no
Produttore/marchio commerciale
Hydrion
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 1 pH unit
Campo di misura del pH
1-12
Largh. × lungh.
1/2 in. × 50 ft
Metodo di rivelazione
colorimetric
Descrizione generale
Jumbo size paper is easier to read with large size color charts. Yields a sharp color change for each pH unit.
Note legali
Hydrion is a registered trademark of Micro Essential Laboratory, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)