Z262935
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 2 oz (60 mL), clear, white polypropylene cap, vinyl flat liner
Sinonimo/i:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
Scegli un formato
CHF 103.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 103.00
Prodotti consigliati
Materiali
colorless bottle
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
Giunto
Joints threaded neck (20-400)
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pkg of 24 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® W216800
Capacità
2 oz (60 mL)
diam. × alt.
39 mm × 94 mm
Colore
clear
Categorie correlate
Descrizione generale
Choice of cap styles:
- White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
- Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)