Documenti fondamentali
Z261955
Optifix® PTFE thread adapter
neck thread size GL 45
Scegli un formato
1 EA
CHF 79.50
CHF 79.50
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 79.50
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.01
CHF 79.50
Check Cart for Availability
Filettatura collo
GL 45
Produttore/marchio commerciale
Fortuna Graf
Disponibilità
not available in EU
Descrizione generale
Made of PTFE. Adapts Optifix dispensers to other bottle thread sizes.
Note legali
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)