Documenti fondamentali
Z261017
Nalgene® polypropylene copolymer separatory funnel
capacity 125 mL
Sinonimo/i:
liquid separation funnel, plastic separation device
Scegli un formato
1 EA
CHF 76.80
CHF 76.80
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 76.80
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 76.80
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Materiali
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 4300-0125
Capacità
125 mL
Dimens. tappo
28 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Break-resistant and nearly transparent. Phase interface visible down to stopcock. PTFE stopcock and Tefzel® screw closure are leakproof.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)