Z255912
Nalgene® 180 vacuum tubing
I.D. × O.D. 3/16 in. × 9/16 in., wall size 3/16 in.
Sinonimo/i:
plastic vacuum tubing
About This Item
Codice UNSPSC:
41105108
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 10 feet
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 8000-0055
Parametri
35 psi max. pressure (52 °C)
70 psi max. pressure (25 °C)
Diam. int. × diam. est.
3/16 in. × 9/16 in.
Misura parete
3/16 in.
Descrizione generale
Transparent, nontoxic, autoclavable plastic tubing has thick walls for high vacuum.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)