Documenti fondamentali
Z255866
Sigma-Aldrich
Latex rubber laboratory tubing
I.D. × O.D. 5/16 in. × 7/16 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Descrizione
standard
Confezionamento
pkg of 100 feet
Diam. int. × diam. est.
5/16 in. × 7/16 in.
Misura parete
1/16 in.
Descrizione generale
High-purity, seamless, amber tubing for general-purpose use with liquids and gases. Durometer: 35 ±5. Talc-free.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)