Documenti fondamentali
Z253111
Supelco
Septa for open top caps
for cap size 22 mm, PTFE/silicone, for Wheaton vial
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
PTFE/silicone
Confezionamento
pkg of 100 ea
pkg of 100
Spess. corpo
0.060 in.
Spessore liner
0.004 in.
Descrizione generale
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
For use with cut-out top caps and Wheaton vials.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)