Documenti fondamentali
Z250171
Sigma-Aldrich
Wheaton wide-mouth bottle
amber soda-lime glass bottle, capacity 125 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 24 ea
Sinonimo/i:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
Scegli un formato
1 PKG
CHF 188.00
CHF 188.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 188.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
CHF 188.00
Check Cart for Availability
Materiali
(PTFE faced LDPE liner)
amber soda-lime glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
wide-mouth bottle
Dimens. tappo
38-400
Giunto
Joints threaded neck (38-400)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
with cap
with cap
Confezionamento
case of 24 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® W216947
Capacità
125 mL
diam. × alt.
54 mm × 95 mm
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)