Documenti fondamentali
Z248010
Sigma-Aldrich
Siringa in PP/PE senza ago
luer lock tip, centered, capacity 5 mL, graduated, 0.2 mL, sterile
Sinonimo/i:
Luer lock syringes
About This Item
Codice UNSPSC:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Sterilità
sterile
Caratteristiche
graduated 0.2 mL
Confezionamento
pkg of 100 ea individually wrapped
Capacità
5 mL
Descrizione generale
Queste siringhe in polipropilene con punte Luer possono essere utilizzate con aghi di qualsiasi dimensione. Gli stantuffi in polietilene rigido di queste siringhe monouso sono leggermente sovradimensionati per assicurare una tenuta ermetica contro le pareti del cilindro in PP semiflessibile e per consentire un′aspirazione eccezionalmente fluida. Nessun lubrificante contaminante aggiunto.
Le siringhe sono confezionate individualmente (sterili), tranne nel caso della confezione sfusa in cui le siringhe sono inserite in buste di plastica (non sterili).
Gli aghi devono essere ordinati separatamente.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Daniel de Melo Pereira et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 554565-554565 (2020-11-17)
Biomineralized collagen with intrafibrillar calcium phosphate mineral provides an excellent mimic of the composition and structure of the extracellular matrix of bone, from nano- to micro-scale. Scaffolds prepared from this material have the potential to become the next-generation of synthetic