Z247049
Coors™ casserole
capacity 140 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiali
circles
porcelain
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
case of 12 ea (Internal pack of 6)
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 60059
Capacità
140 mL
diam. × alt.
89 mm × 45 mm
Diam. piastra
89 mm
Descrizione generale
Porcelain, with lip and flat handle. Glazed inside and out, except for rim and top of handle.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)