Documenti fondamentali
Z235547
Supelco
Ferrules HP style
graphite, I.D. 0.8 mm
Scegli un formato
1 PKG
CHF 51.70
CHF 51.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 51.70
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
CHF 51.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Materiali
graphite
Diam. int.
0.8 mm
Compatibilità
for use with 0.53 mm I.D. columns in HP instruments
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)