Documenti fondamentali
Z233013
Duran® Erlenmeyer wide-neck flask
capacity 200 mL
Sinonimo/i:
conical flasks
Scegli un formato
10 EA
CHF 76.40
CHF 76.40
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
CHF 76.40
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 76.40
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Giunto
Joints neck (50)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
pack of 10
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 212263209
Disponibilità
not available in USA and Canada
Altezza
131 mm
Capacità
200 mL
Diametro est.
79 mm
D.E. collo
50 mm
Descrizione generale
With graduations. Meets DIN 12380 standard.
Altre note
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)