Documenti fondamentali
Z231835
Sigma-Aldrich
Duran® beakers
capacity 150 mL, low form
Sinonimo/i:
211062908
Scegli un formato
1 EA
CHF 10.90
10 EA
CHF 65.40
CHF 10.90
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 10.90
10 EA
CHF 65.40
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
CHF 10.90
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass 3.3
Caratteristiche
graduations
Produttore/marchio commerciale
DURAN®
Schott
Alt. × diam. est.
80 mm × 60 mm
Capacità
150 mL
Descrizione generale
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Caratteristiche e vantaggi
  • Complies with ISO 3819
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Spout for clean pouring
  • Fired-on, highly durable white ceramic
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
Altre note
Browse all glass beakers
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3