Z225320
Aldrich® SAFE-PURGE™ valve
manual
Scegli un formato
CHF 606.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 606.00
Prodotti consigliati
Parametri
<5 psi pressure
Descrizione generale
- Quick and efficient purging of reaction vessel which conserves expensive purge gases
- Safely vents toxic gases from built-in oil bubbler
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)