Z224197
Chem-FLEX™ tubing clamp
for tubing o.d., 1/4 ‑ 0.525 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Descrizione
for tubing CHEM-FLEX 250
Caratteristiche
for tubing o.d. 1/4 ‑ 0.525 in.
Descrizione generale
Noncorroding, lightweight nylon clamps secure CHEM-FLEX tubing to transfer needles and fittings.
Note legali
Chem-Flex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)