Documenti fondamentali
Z219983
Sigma-Aldrich
Aldrich® hollow pennyhead stopper
joint: ST/NS 19/22
Sinonimo/i:
glass stopper, glass stoppers, stoppers
Scegli un formato
1 EA
CHF 29.00
CHF 29.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 29.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
CHF 29.00
Check Cart for Availability
Materiali
ground glass
Giunto
joint: ST/NS19/22
Descrizione
closed at bottom
Descrizione generale
Conforms to standard-taper specifications as outlined in ASTM E 675.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)