Documenti fondamentali
Z202495
Supelco
Column for flash-chromatography assembly with threaded joints
capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 45/40
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.52
Giunto
joint: ST/NS45/40
Grado
for chromatography
Descrizione
Standard column
tecniche
LPLC: suitable
Capacità
2,000 mL
Diam. est. × lungh. colonna
76 mm × 560 mm
Compatibilità
suitable for chromatography
Linkage
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)