Documenti fondamentali
Z197130
Sigma-Aldrich
3M disposable respirator
organic vapor/acid gas, size L
About This Item
Codice UNSPSC:
46182002
NACRES:
NB.35
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Misura
L
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
3M 5000
Descrizione generale
Pre-assembled disposable respirators. Low-profile design provides improved comfort and less vision interference. Approved for: Organic vapor/acid gas and dusts/mists having a TWA not less than 0.05 mg/m3 or 2 mppcf.
NIOSH approved.
Protection factor: Up to 10 × PEL.
Note legali
3M is a trademark of 3M Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)