This mixer includes a 2.5 inch propeller mounted on a 12 inch shaft. The shaft diameter is 3/8 inches. The propeller image is provided below.
Z190284
Arrow electric lab stirrer
speed 0-6000 rpm, direct, output0.10 hp
Sinonimo/i:
lab mixer, lab mixers, mixer stirrer
About This Item
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
115 V
115 V
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Arrow Engineering 6000
Disponibilità
not available in EU
Parametri
0-6000 rpm speed
Uscita
0.10 hp
Categorie correlate
Descrizione generale
Qualità
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
Is this stirrer fitted with blades?
1 answer