Documenti fondamentali
Z183628
Sigma-Aldrich
Cryo-apron®
size 24 in. × 48 in.
Scegli un formato
1 EA
CHF 250.00
CHF 250.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 250.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
CHF 250.00
Check Cart for Availability
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
TempShield CA48
Misura
24 in. × 48 in.
Descrizione generale
Provides protection in extreme environments. Resistant to solvents/chemicals. Breathable, static-free, and asbestos-free. 100% waterproof. Reversible. Adjustable straps at neck and waist.
Note legali
Cryo-apron is a registered trademark of Tempshield, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)