Z183555
Cryo-gloves®
size M, waterproof
Sinonimo/i:
cold protection glove, cryogenic glove, freezer glove, freezer protection gloves
Scegli un formato
CHF 286.00
Disponibile per la spedizione il25 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
CHF 286.00
Disponibile per la spedizione il25 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
blue gloves
fabric
Misura
M
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
CE compliant
latex free
powder-free
reusable
Confezionamento
pkg of 1 pair
Produttore/marchio commerciale
TempShield MAMWP
tecniche
cryopreservation: suitable
Lungh. × spessore
13 1/2-15 1/4 in. (345-390 mm) × 0.25 mil
Descrizione generale
- Style provides additional warmth and comfort
- Resistant to solvents/chemicals
- Breathable and static-free
- Machine washable/dryable inner lining
- Suitable for Class 1000 clean room use
- Asbestos-free
Applications: Autoclaves, freezers, handling liquid nitrogen, oxygen or helium from cryogenic atmospheres, cold rooms, blast freezers, filling of cryogenic liquids, dry ice handling in research and clinical pharmaceutical laboratories, genetic and biotechnology, fertility clinics, cryogenic grinding and many more in industrial applications.
FIT GUIDE
- SIZE S hand L x W 17.1 x 17.8 - 20.2 cm
- SIZE M hand L x W 18.2 x 20.3 - 22.8 cm
- SIZE L hand L x W 19.2 x 22.9 - 25.3 cm
- SIZE XL hand L x W 20.4 x 25.4 - 27.8 cm
- SIZE XXL hand L x W 20.4 x 27.9 - 30.4 cm
- SIZE 3XL hand L x W 20.4 x 30.5 - 33.0 cm
Avvertenza
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)