Documenti fondamentali
Z180149
Supelco
Ace large chromatography column
I.D. × L 150 mm × 1,200 mm, capacity 21.20 L
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’810.00
CHF 1’810.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’810.00
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
NACRES:
SB.52
CHF 1’810.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 5820125
tecniche
LPLC: suitable
Diam. int. × lungh.
150 mm × 1,200 mm
Capacità
21.20 L
Compatibilità
suitable for chromatography
Descrizione generale
Rugged borosilicate glass column with #50 internal Ace-Threds on ends to which a wide variety of upper and lower adapters can be fitted. Suitable for ion-exchange or activated-carbon work. Order column adapters separately.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)