Documenti fondamentali
Z173088
Sigma-Aldrich
Solvent storage flask with glass stopcock on side-arm
capacity 100 mL, female joint: ST/NS 14/20
Scegli un formato
1 EA
CHF 139.00
CHF 139.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 139.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 139.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
round bottom
two-neck
Etichetta
S
Giunto
female joint: ST/NS14/20
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type female Joint: ST/NS
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
100 mL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.