Documenti fondamentali
Z171689
Ace double-jacketed coiled condenser
jacket L 250 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 507.00
CHF 507.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 507.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 507.00
Check Cart for Availability
Giunto
joint ST/NS24/40
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 595513
Lunghezza camicia
250 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Extra cooling capacity for volatile materials. Compact design retards diffusion.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)