Documenti fondamentali
Z155993
Stainless steel drying trays
rolled bead, L × W × H 21.25 in. × 16.25 in. × 0.9 in.
Scegli un formato
1 EA
CHF 208.00
CHF 208.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 208.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
CHF 208.00
Check Cart for Availability
Produttore/marchio commerciale
Polarware 1520
Lungh. × Largh. × Alt.
21.25 in. × 16.25 in. × 0.9 in.
Descrizione generale
Stainless steel drying trays have a low profile, and are lighter weight than glass. We carry a wide range of sizes. The unbreakable stainless steel material has rapid cooling and heating for your samples.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)