Z154598
Ace Trubore® stirrer bearing
fits shaft o.d., 5 mm, joint: ST/NS 14/20
Scegli un formato
CHF 72.80
Scegli un formato
About This Item
CHF 72.80
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS14/20
Caratteristiche
fits shaft o.d. 5 mm
lubricant cap: no
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 952404
Descrizione generale
- Interchangeable bearings and shafts
- Low leak rate to 1mm Hg absolute when run unlubricated at speeds less than 100rpm
- Run unlubricated up to 500rpm for a limited time
- Run up to 2,000rpm when lubricated
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)