Documenti fondamentali
Z153095
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed round-bottom flasks
capacity 500 mL
Scegli un formato
1 EA
CHF 585.00
CHF 585.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 585.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 585.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
500 mL
Descrizione generale
24/40 joint, with two hose connections. Multifunctional-can be water cooled or heated with hot water or steam.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)