Documenti fondamentali
Z152439
Sigma-Aldrich
Aldrich® mercury bubbler
joint: ST/NS 24/40, capacity 40 mL
Sinonimo/i:
bubblers, scientific bubblers
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’010.00
CHF 1’010.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’010.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 1’010.00
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS24/40
Capacità
40 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Permits increased pressure within reaction vessels. Internal reservoir prevents mercury from being drawn into reaction flask or pushed out of bubbler. Do not overfill with mercury. Allows solvents to boil at higher temperatures.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)