Documenti fondamentali
Z137243
Sigma-Aldrich
Ace three-neck round-bottom flask with threaded side-arm
capacity 500 mL
Sinonimo/i:
bottom flask, flask round, round flask
Scegli un formato
1 EA
CHF 258.00
CHF 258.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 258.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 258.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 6954-75
Capacità
500 mL
Descrizione generale
Three-neck, vertical. 24/40 joints. One threaded side-arm with bushing and O-ring, except 500 mL size which has angled side necks.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)