Documenti fondamentali
Z130540
Nalgene® narrow-mouth bottles
capacity 30 mL
Sinonimo/i:
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
Scegli un formato
12 EA
CHF 29.00
CHF 29.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
CHF 29.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
CHF 29.00
Check Cart for Availability
Materiali
amber high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round bottle
Giunto
Joints threaded neck (20)
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 2004-0001
Diametro bottiglia × alt.
34 mm × 61 mm
Capacità
30 mL
Descrizione generale
Popular all-purpose containers for use in most laboratory applications. Not autoclavable. Protects light-sensitive liquids.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)