Documenti fondamentali
Z130397
Nalgene® FEP bottle
Wide-mouth, capacity 500 mL, clear Bottle
Sinonimo/i:
fep bottles, nalgene bottles
Scegli un formato
1 EA
CHF 211.00
CHF 211.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 211.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
CHF 211.00
Check Cart for Availability
Materiali
ETFE cap
round translucent FEP bottle
Giunto
Joints threaded neck (48)
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 2100-0016
Diametro bottiglia × alt.
71 mm × 165 mm
Capacità
500 mL
Colore
clear Bottle
white Screw closure
Descrizione generale
Perform trace metal analysis and organic solvent applications with temperature and chemical resistant Nalgene®PTFE FEP Wide Mouth Bottles. Made entirely of fluoropolymer, these bottles are autoclavable and can be ultra-cleaned in boiling nitric acid.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3