Z129259
Aldrich® vacuum-filtration adapter
male joint: ST/NS 29/26, flange I.D. 31 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Giunto
male joint: ST/NS29/26
Diam. int. flangia
31 mm
Descrizione generale
Enables filtration (via a Buchner funnel) directly into a single-neck, round-bottom flask. Includes rubber sleeve.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)