Documenti fondamentali
Z126101
Sigma-Aldrich
Ace vacuum trap with threaded nylon bushing
O.D. 90 mm, L 350 mm, inner tube O.D. 24 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 318.00
CHF 318.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 318.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
CHF 318.00
Check Cart for Availability
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 8746-54
Lunghezza
350 mm
D.E.
90 mm
Diam. est. tubo interno
24 mm
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)