Documenti fondamentali
Z126071
Ace vacuum trap with threaded nylon bushing
O.D. 32 mm, L 250 mm, inner tube O.D. 14 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 131.00
CHF 131.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 131.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
CHF 131.00
Check Cart for Availability
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 8746-12
Lunghezza
250 mm
D.E.
32 mm
Diam. est. tubo interno
14 mm
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)