Documenti fondamentali
Z126039
Sigma-Aldrich
ACE Stir-Lube® stirrer lubricant
1 oz or 4 oz sizes
Scegli un formato
1 OZ
CHF 31.40
4 OZ
CHF 100.00
CHF 31.40
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 OZ
CHF 31.40
4 OZ
CHF 100.00
About This Item
Codice UNSPSC:
15121900
NACRES:
NB.72
CHF 31.40
Check Cart for Availability
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 811710
Descrizione generale
Low-melting. Only very thin film needed. A non-cooled ACE bearing can be operated at 1500 r.p.m. and water-cooled bearings up to 2000 r.p.m. for many hours with negligible wear.
Note legali
ACE Stir-Lube is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)