Documenti fondamentali
Z116165
Sigma-Aldrich
Aldrich® large-capacity Abderhalden drying apparatus replacement parts
desiccant chamber
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
Descrizione generale
The desiccant chamber is a replacment part for the Aldrich large capacity Abderhalden drying apparatus, Z103187.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)