Documenti fondamentali
Z107026
Supelco
Columns for flash-chromatography assemblies with ball joints
Standard column, capacity 1,000 mL, joint: SJ 75/50
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
NC.05
Giunto
joint: SJ75/50
Grado
for chromatography
tecniche
LPLC: suitable
Capacità
1,000 mL
Diam. est. × lungh. colonna
57 mm × 508 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)