Documenti fondamentali
Z106941
Sigma-Aldrich
Wheaton micro Soxhlet extractor
Sinonimo/i:
415500
Scegli un formato
1 EA
CHF 675.00
CHF 675.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 675.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
CHF 675.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Produttore/marchio commerciale
WHEATON®
Descrizione generale
Consists of extractor, Allihn condenser, 25 mL Erlenmeyer flask, two Wheaton connections, two hose connections, and glass extraction thimble.
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)