Documenti fondamentali
Z104639
LDPE wash bottles
Narrow-mouth, capacity 250 mL
Sinonimo/i:
bottle lab, laboratory bottles, wash bottle
Scegli un formato
12 EA
CHF 76.80
CHF 76.80
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
CHF 76.80
About This Item
Codice UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.17
CHF 76.80
Check Cart for Availability
Materiali
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
natural bottle
polypropylene cap
Giunto
Joints threaded neck (28)
Caratteristiche
label no label
vented
with cap
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F11618-0008
Capacità
250 mL
Descrizione generale
Consist of one-piece cap and nozzle plus delivery tube. Deliver single drops or a needle-sharp stream. Tip may be cut to increase delivery amounts. Polyallomer cap.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)